Learn More
Pyrex™ Tiegeladapter nach Gooch
Artikelnummer. 12643202
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
60mm
68mm
78mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
12643202 68mm 10 Stück
12693192 60mm 10 Stück
12693202 78mm -
3 options
Artikelnummer. 12643202
Marke: Pyrex 3690/04M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen wie Filtern und Waschen von Präzipitaten vor dem Trocknen
  • Ermöglicht die Montage von Gooch-Tiegeln an einem Büchner-Filterkolben
  • Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gooch-Tiegel
Höhe (angloamerikanisch) 2,67in.
Höhe (metrisch) 68mm
Material Pyrex Borosilikatglas
Produkttyp Gooch-Adapter