Learn More
Pyrex™ Tiegeladapter nach Gooch
Für Anwendungen wie Filtern und Waschen von Präzipitaten vor dem Trocknen
265.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gooch-Tiegel |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Produkttyp | Gooch-Adapter |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12693192
|
Pyrex
3690/02M |
60mm |
265.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12693202
|
Pyrex
3690/08M |
78mm |
299.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12643202
|
Pyrex
3690/04M |
68mm |
272.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ermöglicht die Montage von Gooch-Tiegeln an einem Büchner-Filterkolben
- Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen
Spezifikation
Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen | |
Gooch-Tiegel | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Gooch-Adapter |