Learn More
Pyrex™Labware Petrischale aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11333704
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11333704 150 mm 30 mm 10 Stück
12013333 60 mm 20 mm 10 Stück
12023333 80 mm 20 mm 10 Stück
12033333 100 mm 20 mm 10 Stück
12043333 120 mm 20 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11333704 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1480/12D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 €
    337.67 € / 10 Stück
    Sparen 162.33 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit und Durchsichtigkeit Pyrex™ Borosilikatglas-Petrischalen sind eine zuverlässige Wahl für das Züchten von Bakterien oder Pilzen unter Laborbedingungen.
  • Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und gleichbleibendes optisches Leistungsverhalten zu gewährleisten
  • Autoklavierbar
  • Eng anliegender Deckel schützt die Umwelt
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) 150 mm