Learn More
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
Beschreibung
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien.Pyrex™ Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungsbereich erhältlich.
- Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Wärmeleistung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Kapazität (metrisch) | 400 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Weiße Skala mit Graduierung |