Learn More
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Artikelnummer. 11917574
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11917574 1000 ml 10 Stück
12534257 5 ml 10 Stück
10692281 10,000 ml 1 Stück
11963779 10 ml 10 Stück
12316978 25 ml 10 Stück
11996518 50 ml 10 Stück
11987564 100 ml 10 Stück
11906528 150 ml 10 Stück
11997564 250 mL 10 Stück
11916528 400 ml 10 Stück
11907574 600 ml 10 Stück
12567766 800 ml 10 Stück
11926528 2000 ml 10 Stück
12098992 3000 ml 4 Stück
12084777 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11917574 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1000/22D
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien. Pyrex™ Niedrige Griffin-Messbecher sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungspunkt erhältlich.
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien.Pyrex™ Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungsbereich erhältlich.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Wärmeleistung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 145 mm
Menge 10/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Scale Weiße Skala mit Graduierung
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.