Learn More
Corning™ PYREX™ Hochtemperatur-Verschlüsse für Medienflaschen, offen
Artikelnummer. 17263474 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
17263474 GL 32 10 Stück
17233474 GL 25 10 Stück
11759455 GL 45 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17263474 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60 €
    63.15 € / 10 Stück
    Sparen 4.45 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit tropffreiem Ausgießring
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Höhe (metrisch) mit Verschluss 24,2 mm
Material PBT
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 10/Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Verschlussfarbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Vorratsflasche
Verschlussmaterial PBT
Verschlusstyp Hohe Temperatur
Produkttyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite