Learn More
Corning™ PYREX™ Medienflaschen-Septen
Artikelnummer. 31932506 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
Silikonkautschuk
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung
GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen
GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen
Packungsgröße:
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31932506 PTFE-beschichteter Silikonkautschuk GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen 10 Stück
11779485 Silikonkautschuk GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen 10 Stück
15916242 Silikonkautschuk GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen -
10831671 PTFE-beschichteter Silikonkautschuk GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen -
13409798 PTFE-beschichteter Silikonkautschuk GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen 10 Stück
13479788 PTFE-beschichteter Silikonkautschuk GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung 10 Stück
17243474 Silikonkautschuk GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31932506 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 139545TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15 €
    62.95 € / 10 Stück
    Sparen 7.20 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit oben offenem PBT-Verschlüssen
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 10 Kartons
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Kein Verschluss