Learn More
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss
Artikelnummer. 10660191
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
25 mm
32 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10660191
Marke: Pyrex 1516/12RED
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Medienlaborflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss sind mit chemisch beständiger PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring versehen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Geeignet für die Heißluft-Sterilisation bis 180 °C gemäß ISO 4796.
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Flaschen komplett mit thermoplastischem Polyesterdeckel, PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring
  • Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
  • Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Korrosion
  • Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung
  • Entspricht ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Enthält Hochtemperaturkappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 260 mm
Verschlussmaterial Thermoplastisches Polyester
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 136 mm
Verschlusstyp Kappe