Learn More
Pyrex™ Metallhalteklammer für Filtrationssystem
Click to view available options
:
Metall
Beschreibung
- Halteklammer aus Metall
- Voll autoklavierbar • Ideal für Mikrobiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filtrationssystem |
| Material | Metall |
| Menge | Gehäuse 1EA |
| Typ | Retaining Clip |