missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas ohne Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
15.000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor.Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ungeschliffener Hals für Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
- Entspricht ISO 4796
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28mm |
| Menge | 10/PK. |
| Halsausführung | Unground |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Closure Included | Nr. |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 248 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 138 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur