Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas ohne Stopfen
Artikelnummer. 12599845
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
15.000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12599845
Marke: Pyrex 1526/06D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor. Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor.Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Ungeschliffener Hals für Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Entspricht ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Menge 10/Packung
Zertifiziert Ja
Halsausführung Unground
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nr.
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 131 mm
Produkttyp Reagent Bottle
Durchmesser (metrisch) 73 mm