missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas ohne Stopfen

Artikelnummer. 12621992
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
15.000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12621992

Marke: Pyrex 1526/10D

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor. Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor.Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).

  • Ungeschliffener Hals für Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Entspricht ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28mm
Menge 10/PK.
Halsausführung Unground
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nr.
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) 111 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt