Learn More
SVL™ Pyrex™ PBT-Schraubkappen mit Loch für Gleitverbindungen
Artikelnummer. 11970895
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
15
22
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
11970895 15 10 Stück
10677815 22 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11970895 Lieferant SVL™ Lieferanten-Nr. 70141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.11 €
    15.88 € / 10 Stück
    Sparen 6.23 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Schiebemuffe für Einstechthermometer, Glasröhrchen u. ä. in ein SVL™ System. SVL™ PBT Schraubverschlüsse haben ein Loch und verfügen über Dichtringe für einen festen Sitz.
  • Gleitverbindung: PBT-Schraubkappen (mit Loch) gekoppelt mit Dichtringen
  • Dichtungsringe: hergestellt aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
  • Große Auswahl: Größen für Rohrdurchmesser von 4,0 mm bis 32,8 mm
Spezifikation
Enthält Dichtungsringe
Material PBT
Menge 10/Packung
Standard-Konusverbindung 15
Auskleidungsmaterial Silikonkautschuk und PTFE
Verschlussmaterial PBT
Verschlusstyp Schraubkappe