Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubkappen mit Loch für Gleitverbindungen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
15
22
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gleitverbindung: PBT-Schraubverschlüsse (mit Loch) gekoppelt mit Dichtungsringen
- Dichtungsringe: Hergestellt aus Silikongummi und mit PTFE zum Schutz gegen chemische Angriffe ummantelt
- Umfangreiche Auswahl: Größen für den Gebrauch mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Dichtungsringe |
| Material | PBT |
| Menge | 10/Packung |
| Standard-Konusverbindung | 15 |
| Auskleidungsmaterial | Silikonkautschuk und PTFE |
| Verschlussmaterial | PBT |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |