Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10034794
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
10034794 25 mm 20 Stück
10300025 13 mm 20 Stück
10165324 15 mm 20 Stück
10399974 20 mm 20 Stück
10389974 22 mm 20 Stück
15985410 30 mm 20 Stück
12579835 30 mm 20 Stück
10181930 42 mm 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 10034794
Marke: Pyrex 4503/25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
  • Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
  • Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Schraubverschluss
Enthält PTFE-beschichtete Gummieinlage
Material PBT
Menge 20/Packung
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichtet
Produkttyp Schraubkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenz- und Medienflaschen, Kulturröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.