Learn More
Pyrex™ Kegelhahn mit gerader Bohrung und Seitenarm
Artikelnummer. 11352115
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11352115
Marke: Pyrex SSD102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extern betätigtes Ventil zur Regelung des Flüssigkeitsdurchflusses.
  • Absperrhähne aus Glas gemäß DIN 12541
  • Aus Borosilikatglas mit austauschbarem Hahn
  • Die Leckrate entspricht den Anforderungen der DIN 12540, d. h. 0,1 mbar l/s-1
  • Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absperrhahn mit gerader Bohrung
Stopfenöffnung 1.5 mm
Durchmesser (metrisch) 12.5 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 12,5 mm