Learn More
Pyrex™ Kegelhahn mit gerader Bohrung und Seitenarm
Artikelnummer. 11362115
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss unitSize
11362115 8 mm 1 Stück
11372115 9 mm 1 Stück
11352115 12,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362115 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. SSD103
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extern betätigtes Ventil zur Regelung des Flüssigkeitsdurchflusses.
  • Absperrhähne aus Glas gemäß DIN 12541
  • Aus Borosilikatglas mit austauschbarem Hahn
  • Die Leckrate entspricht den Anforderungen der DIN 12540, d. h. 0,1 mbar l/s-1
  • Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absperrhahn mit gerader Bohrung
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 8 mm
Zertifizierung/Konformität DIN 12541
Enthält Kükenhaltevorrichtung