Learn More
Pyrex™ Kegelhahn mit gerader Bohrung und Seitenarm
Beschreibung
- Absperrhähne aus Glas gemäß DIN 12541
- Aus Borosilikatglas mit austauschbarem Hahn
- Die Leckrate entspricht den Anforderungen der DIN 12540, d. h. 0,1 mbar l/s-1
- Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Absperrhahn mit gerader Bohrung |
| Material | Borosilikatglas |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 8 mm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12541 |
| Enthält | Kükenhaltevorrichtung |