Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen mit PTFE-Beschichtung, ohne Verschluss
Artikelnummer. 11962629
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11962629 250 ml -
12539135 100 ml 10 Stück
12069012 500 ml 10 Stück
12559135 1000 ml 10 Stück
10221560 2000 ml 10 Stück
10596340 5000 ml 1 Stück
10308859 10.000 ml 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11962629
Marke: Pyrex 1518/06
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas mit transparenter Kunststoffbeschichtung gewährleistet zusätzlichen Schutz vor mechanischen Schäden. Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen mit PTFE-Beschichtung ohne Verschluss verringern die Gefahr fliegender Glasteile und Flüssigkeitsspritzer bei Brüchen. Die Beschichtung hält einer Sterilisation bis 135 °C stand. Die Flaschen werden ohne Verschluss und Ausgießring geliefert.
Hergestellt aus Borosilikatglas mit durchsichtiger Kunststoffbeschichtung für zusätzlichen Schutz vor mechanischen Schäden.Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas mit Kunststoffbeschichtung und ohne Verschluss reduzieren die Gefahr fliegender Glasteile und Flüssigkeitsspritzer bei Bruch.Die Beschichtung hält einer Sterilisation bis 135 °C stand. Die Flaschen werden ohne Kappe oder Ausgießring geliefert.
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
  • Borosilikatglas mit durchsichtiger Kunststoffbeschichtung zum zusätzlichen Schutz gegen mechanischen Bruch
  • Reduziert die Gefahr durch umherfliegende Glasteile und Flüssigkeitsspritzer bei einem Bruch
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
  • Beschichtung beständig gegen Dampfsterilisation bis zu 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Beschichtung Kunststoff
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 138 mm
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm