Learn More
Corning™ PYREX™ Kolbenverschlüsse aus Polypropylen
Artikelnummer. 17203494 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
25 mm
3,8 cm
3.8 cm
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 17203494
Marke: Corning™ 2679525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Kulturröhrchen und Kolben mit langen randlosen Halsöffnungen
Diese Corning Polypropylen-Verschlüsse sind für Kulturröhrchen und -kolben mit langen, randlosen Hälsen konzipiert. Der Verschluss kann in zwei Positionen eingestellt werden: offen für den Gasaustausch und geschlossen für befeuchtete Umgebungen. Der eingebaute tropffreie Ring minimiert Kontaminationen. Verschlüsse sind bei 121 °C autoklavierbar
Verschlussende in -25 passend für Kat. Nr. 4442-125.
Verschlussende mit -38 passend für Kat. Nr. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L und 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen und -kolben mit langen randlosen Hälsen
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung
Produkttyp Kappe, Kolben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 2,5 cm