Learn More
Corning™ PYREX™ Polypropylen-Kolbenverschlüsse
Artikelnummer. 17213494 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
25 mm
3,8 cm
3.8 cm
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Hals Verschlussfarbe Packungsgröße
17213494 3,8 cm Naturfarben 100 Stück
15404633 3.8 cm Orange 1 Stück
17203494 25 mm Naturfarben 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17213494 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 2679738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 €
    196.36 € / 100 Stück
    Sparen 14.64 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Kulturröhrchen und Kolben mit langen randlosen Halsöffnungen
Diese Corning Polypropylen-Verschlüsse sind für Kulturröhrchen und -kolben mit langen, randlosen Hälsen konzipiert. Der Verschluss kann in zwei Positionen eingestellt werden: offen für den Gasaustausch und geschlossen für befeuchtete Umgebungen. Der eingebaute tropffreie Ring minimiert Kontaminationen. Verschlüsse sind bei 121 °C autoklavierbar
Verschlussende in -25 passend für Kat. Nr. 4442-125.
Verschlussende mit -38 passend für Kat. Nr. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L und 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3,8 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen und -kolben mit langen randlosen Hälsen
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung
Produkttyp Kappe, Kolben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm