Learn More
Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen
Artikelnummer. 10499120
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Packungsgröße:
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Farbe unitSize
10499120 25 mm Hellblau 10 Stück
10273570 32 mm Hellblau 10 Stück
12571416 45 mm Grau 10 Stück
11358034 45 mm Grün 10 Stück
11368034 45 mm Gelb 10 Stück
11348034 45 mm Hellblau 10 Stück
15787957 80 mm Hellblau 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10499120 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 4506/25D
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse sind ideal für die Medienvorbereitung.
  • Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
  • Autoklavierbar: bis zu 140 °C
  • Lieferbar in einer Auswahl von vier Farben für eine einfache Identifikation der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellblau
Beschreibung Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 10/Pckg.
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
Verschlusstyp Schraubkappe