Learn More
Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen
Artikelnummer. 11368034
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11368034
Marke: Pyrex 4506/45F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse sind ideal für die Medienvorbereitung.
  • Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
  • Autoklavierbar: bis zu 140 °C
  • Lieferbar in einer Auswahl von vier Farben für eine einfache Identifikation der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Beschreibung Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 10/Pckg.
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Closure Included Ja
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubkappe