Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen
Artikelnummer. 15787957
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Packungsgröße:
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Farbe Packungsgröße
15787957 80 mm Hellblau 10 Stück
10499120 25 mm Hellblau 10 Stück
10273570 32 mm Hellblau 10 Stück
12571416 45 mm Grau 10 Stück
11358034 45 mm Grün 10 Stück
11368034 45 mm Gelb 10 Stück
11348034 45 mm Hellblau 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15787957 Lieferant Pyrex™ Lieferanten-Nr. 4506/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65 €
    35.21 € / 10 Stück
    Sparen 30.44 €
    46% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse sind ideal für die Medienvorbereitung.
  • Für die Verwendung mit:  Medienlaborflaschen, Serie 1516 ,1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
  • Autoklavierbar: Bis 140 °C
  • Erhältlich in: Vier Farben zur einfachen Identifizierung von Proben
Spezifikation
Farbe Hellblau
Material Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) 80 mm
Closure Included Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Medien-/Laborflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Schraubverschluss