Learn More
600ML ROUX CULTURE FLASK VE=10 St.
Artikelnummer. 13411859
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
1200 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13411859 600 ml 10 Stück
12574257 1200 ml 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 13411859
Marke: Pyrex 1350/04M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Zellkulturen
  • Hergestellt aus chemisch inerten Pyrexglas für eine kontaminationsfreie Umgebung
  • Widersteht wiederholtem Autoklavieren /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 600 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zellkulturen empfohlen