Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Artikelnummer. 10130023 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
0,2 ml
0.2 ml
0.5 ml
Negative Graduierungen:
0,5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Multipackung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
25 Stück
250 Stück
400 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10130023
Marke: Corning™ 7077B5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
  • Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
  • Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
  • Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Kalibriert Ja
Kalibrierung Volumenabgabe
Material Borosilikatglas
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Negative Graduierungen 3 mL
Spitzenform Rund
Ausführung oben Bearbeitet
Verpackungsart Einzeln verpackt
Volumen (angloamerikanisch) 0,16 oz.
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 215 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja