Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
0,2 ml
0.2 ml
0.5 ml
Negative Graduierungen:
0,5 mL
3 ml
4 mL
5 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Multipackung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
25 Stück
250 Stück
400 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Kalibriert | Ja |
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,2 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.4 in. |
| Negative Graduierungen | 4 mL |
| Spitzenform | Rund |
| Mehr anzeigen |