Learn More
Pyrex™ Kegelhähne aus Borosilikatglas mit gerader Bohrung
Artikelnummer. 12093274
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9mm
11mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12093274 9mm 1 Stück
12003474 11mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12093274 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. SSV103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.55 €
    114.15 € / 1 Stück
    Sparen 23.40 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell entwickelt und sorgfältig hergestellt für Anwendungen mit hohem Vakuum.
  • Alle Absperrhähne auf Leistungsfähigkeit unter hohem Vakuum getestet.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Küken und Zylinder in zusammengehörigen Paaren gemeinsam präzisionsgeschliffen, garantiert optimales Leistungsverhalten
  • Nummerierung von Küken und Zylinder für korrekte Zusammenführung von Paaren
  • Alle Seitenarme sind 100 mm lang.
Spezifikation
Typ Glashahn
Durchmesser (metrisch) 9mm
Material Borosilikatglas