Learn More
Quickfit™ Quickfit™ HP Rotaflo™ Gerades Muster, schlichter Seitenarm
Artikelnummer. 12041892
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3 mm
6 mm
10 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
10 mm
13 mm
Bohrung: 5 mm, Außendurchmesser: 8 mm
Länge (metrisch):
210 mm
225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Länge (metrisch) Packungsgröße
12041892 10 mm 13 mm 225 mm 1 Stück
11946728 3 mm 10 mm 210 mm 1 Stück
11936728 3 mm Bohrung: 5 mm, Außendurchmesser: 8 mm 210 mm -
15517920 6 mm 13 mm 210 mm 5 Stück
12071892 6 mm 10 mm 210 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12041892 Lieferant Quickfit™ Lieferanten-Nr. HP10ST/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.15 €
    88.81 € / 1 Stück
    Sparen 19.34 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Seitenarme mit 100 mm Länge
  • Seitenarme mit 100 mm Länge
Spezifikation
Typ Einfacher Seitenarm-Absperrhahn
Stopfenöffnung 10 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 13 mm
Länge (metrisch) 225 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) HP Rotaflo mit geradem Muster und einfacher Bohrung