Learn More
Pyrex™ Berzelius-Becherglas, hohe Form
Artikelnummer. 12039002
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12039002
Marke: Pyrex 1015/18D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas entspricht ISO 3819 und DIN 12331. Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten. Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas; entspricht ISO 3819 und DIN 12331.Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten.Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 150 mm
Menge 10/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Scale Weiße Skala mit Graduierung