Learn More
Pyrex™ Berzelius-Becherglas, hohe Form
Artikelnummer. 15358884
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15358884 1000 mL 10 Stück
12579075 50 ml 10 Stück
12009002 100 ml 10 Stück
12019002 150 ml 10 Stück
10227634 250 ml 10 Stück
12029002 400 ml 10 Stück
12039002 600 ml 10 Stück
12059002 2000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15358884 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1015/22D
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas entspricht ISO 3819 und DIN 12331. Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten. Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas; entspricht ISO 3819 und DIN 12331.Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten.Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 180 mm
Menge 10 St./Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Modell Hohe Form