Learn More
Pyrex™ Berzelius-Becherglas, hohe Form
94.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas; entspricht ISO 3819 und DIN 12331.Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten.Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
- Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Form mit Ausguss
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Menge | 10/Packung |
Typ | Messbecher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Weiß |