Learn More
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung
Artikelnummer. 15707927
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
600 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15707927 600 ml 10 Stück
15787917 150 ml 10 Stück
15797917 250 ml 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 15707927
Marke: Pyrex 1004600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für längere Lebensdauer und erhöhte Anwendersicherheit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand und Ausguss, weniger bruchanfällig beim Waschen usw.
  • Dickere Wände und schwerere Basis
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 150 mm
Menge 10/Pckg.