Learn More
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10462888 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10462888 5000 ml 1 Stück
10159261 50 ml 1 Stück
17280674 25 mL 1 Stück
10183515 150 mL 1 Stück
10435572 500 ml 1 Stück
10750773 600 ml 1 Stück
10589502 1000 mL 1 Stück
10287427 3000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10462888 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 71225000
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Für verschiedene Anwendungen
  • Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
  • Aufgedruckte blaue Graduierung
  • Bruchsicher
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschiedene Anwendungen im Labor
Höhe (metrisch) 247 mm
Schritten 500 ml
Menge 1
Typ Griffin Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331/ISO 7056
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin