Learn More
Pyridazin-4-ylmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pyridazin-4-ylmethanol |
| CAS | 50901-43-4 |
| Summenformel | C5 H6 N2 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxymethylpyridazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O/c8-4-5-1-2-6-7-3-5/h1-3,8H,4H2 |
| SMILES | OCc1ccnnc1 |
| IUPAC-Name | Pyridazin-4-ylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 110.114 |
| Formelmasse | 110.048 |