Learn More
Pyridazin-4 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392259 1 g 1 Gramm
11302269 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27246.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50681-25-9
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
MDL-Nummer MFCD00011576
InChI-Schlüssel JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2761046
IUPAC-Name Pyridazin-4-carbonsäure
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridazine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽244°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%