Learn More
Pyridin-2,4-dicarbonsäure, 98 %, kann bis zu ca. 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11497027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497027 100 g -
11477027 5 g 5 Gramm
11487027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14409.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um einen In-vitro- und In-cell-Inhibitor sowie einen bekannten Hemmer für Histonlysindemethylen. 2,4-Pyridinedicarbonsäure wurde in Versuchen verwendet, um festzustellen, ob Ruthenium(II)-Komplexe in vitro antimastische Effekte auf mehrere Tumorzelllinien ausüben, die hauptsächlich durch die Auswirkung auf Zelladhäsion, -migration und -angiogenese erzielt werden. Es blockiert die Aktivität von 2-OG-Oxygenasen, zu denen bestimmte Lysindemethyle und eine Vielzahl von Hydroxylasen gehören (z. B. Prolyl, Kollagen, Lysyl). 2,3 2,4-PDCA hemmt mehrere Jumonji-Domain-haltige Lysindemethylasen, wenn sie bei niedrigen Mikromolar-Konzentrationen verwendet werden. Durch seine Auswirkungen auf Hydroxylasen, einschließlich Prolyl-Hydroxlase 1 (IC50 = 1.5 µ M), moduliert es Hypoxie-induzierende Faktorumsätze, Kollagensynthese und Zellwandbildung. Es kann zinkabhängige Enzyme hemmen, wie z. B. Metall-β-lactamase.8. 2,4-PDCA wirkt sich auch auf die Übertragung durch organische Anionentransporter aus und wird von diesen transportiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 4.5 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-80-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00149413,MFCD00006296
InChI-Schlüssel MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC-Name Pyridin-2,4-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 2.5 to 3.5
Hinweise zum Prozentgehalt kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 100 g
Beilstein 131631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4.5g/L.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.