Learn More
Pyridin-2,5-dicarbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052308 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052308 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0553.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyridin-2,5-dicarbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocinchomeronic Acid
CAS 100-26-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isocinchomeronic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
IUPAC-Name Pyridin-2,5-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Menge 25 mg
Formelmasse 167,0219 g/mol