Learn More
Pyridin-2,6-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434973 25 g 25 Gramm
11444973 100 g 100 Gramm
11454973 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12263.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2,6-dicarbonsäure wird bei der Herstellung von dipicolinato-ligiertem Lanthanid und Übergangsmetallkomplexen verwendet. Es fungiert als Chelatbildner für Chrom, Zink, Mangan, Kupfer, Eisen und Molybdän. Der Calciumdipcolinsäure-Komplex dient zum Schutz der Desoxyribonukleinsäure (DNA) vor der Wärmedenaturierung, wodurch die DNA-Stabilität verbessert wird. Es spielt eine wichtige Rolle als Marker für die Wirksamkeit der Sterilisation.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-83-2
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00006299
InChI-Schlüssel WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC-Name Pyridin-2,6-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Flammpunkt 188°C (370°F)
Menge 25 g
Beilstein 131629
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid