Learn More
Pyridin-2 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490058 1 g 1 Gramm
15400068 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53314.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 197958-29-5 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-Boronsäure wird als Hauptstartmaterial für die Bildung von Pyridylboronester wie Pyridin-2-Boronsäure-Dimethylester verwendet. Weiterhin reagiert der Dimethylester mit Bromchinolin, um das 2-Pyridylderivat von Chinolin herzustellen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197958-29-5
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD00151844
InChI-Schlüssel UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762745
IUPAC-Name 2-Pyridinyl-boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 122.92
Reinheit (%) 95%