Learn More
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414000
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414000 25 g 25 Gramm
11480213 100 g 100 Gramm
11490213 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11391.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99% is used as an Intermediate of Bisacodyl. It is also used as an intermediate in pharamceutical research, Intermediate in organicc synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99% is used as an Intermediate of Bisacodyl. It is also used as an intermediate in pharamceutical research, Intermediate in organicc synethesis.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature 2 - 8°C .Store under inert gas. Stable under recommended storage conditions.Incompatible to Strong bases, Strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-60-4
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.112
MDL-Nummer MFCD00006290
InChI-Schlüssel CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.124
pH 6.5
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105341
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-2-carboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Pyridinecarboxaldehyde