Learn More
Pyridin-2 -carboxaldoxim, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402718
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11402718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16714.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-69-8
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00006354 MFCD00006354
InChI-Schlüssel MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Synonym pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
PubChem CID 6740772
IUPAC-Name 2-(Nitrosomethyliden)-1H-Pyridin
SMILES O\N=C\C1=NC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldoxime
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 25 g
Beilstein 109061
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99%