Learn More
Pyridin-2-carboxaldoxim Methochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486736
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11486736 5 g 5 Gramm
11496736 25 g 25 Gramm
11406746 100 g -
3 options
Artikelnummer. 11486736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23890.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-15-0
Summenformel C7H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.61
MDL-Nummer MFCD00011981
InChI-Schlüssel HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonym pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
PubChem CID 57428996
SMILES Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Schmelzpunkt ∼223°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
IUPAC-Name [(Z)-(1-Methylpyridin-2-yliden)Methyl]-Oxoazanium;Chlorid
Formelmasse 172.62
Reinheit (%) 97%