missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridin-2-carboxaldoxim Methochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7027267
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11486736

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23890.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51-15-0
Summenformel C7H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.61
MDL-Nummer MFCD00011981
InChI-Schlüssel HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonym pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
PubChem CID 57428996
SMILES Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Schmelzpunkt ∼223°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
IUPAC-Name [(Z)-(1-Methylpyridin-2-yliden)Methyl]-Oxoazanium;Chlorid
Formelmasse 172.62
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt