Learn More
Pyridin-2-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468386
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468386 5 g 5 Gramm
11478386 25 g 25 Gramm
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11468386
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15410.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1452-77-3
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00023483
InChI-Schlüssel IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
PubChem CID 15070
ChEBI CHEBI:8200
IUPAC-Name Pyridin-2-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxamide
Schmelzpunkt 104°bis 108 °C
Siedepunkt 143°C (20 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 109617
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.