Learn More
Pyridin-2-carboxamid (Picolinamid), Mikromol™
Beschreibung
Pyridin-2-carboxamid (Picolinamid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Picolinamide |
| CAS | 1452-77-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Picolinamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H6 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide, Nicotinamide Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-2-Carboxamid |
| Mehr anzeigen |