Learn More
Pyridin-2-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448157
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51705.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1772-01-6 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1772-01-6
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.142
MDL-Nummer MFCD00085159
InChI-Schlüssel NJNUYQDYGLUAAG-WAYWQWQTSA-N
Synonym n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridine-2-carboxamide oxime, 2-pyridylamide oxime, z-n'-hydroxypicolinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridin-2-amidoxim, 2-pyridylamidoxime, z-n'-hydroxypicolinimidam ide, 2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy, z-nitroso 1h-pyridin-2-ylidene methanamine
PubChem CID 5712435
IUPAC-Name (Z)-Nitroso(1H-Pyridin-2-yliden)Methanamin
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxamidoxime
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Menge 1 g
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 97%