Learn More
Pyridin-2-Thiocarboxamid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488157 5 g 5 Gramm
15498157 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51710.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5346-38-3
Summenformel C6H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00087576
InChI-Schlüssel HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
IUPAC-Name pyridine-2-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-thiocarboxamide
Schmelzpunkt 120°C to 125°C
Menge 5 g
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) ≥97%