Learn More
Pyridin-3,4-dicarboximid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404387 5 g 5 Gramm
15414387 25 g 25 Gramm
15424387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31758.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4664-01-1
MDL-Nummer MFCD00013439
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3,4-dicarboximide
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Summenformel C7H4N2O2
Menge 5 g
Synonym 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
InChI-Schlüssel SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC-Name 1H,2H,3H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formelmasse 148.12