Learn More
Pyridin-3,4-dicarboximid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424387 100 g 100 Gramm
15404387 5 g 5 Gramm
15414387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31758.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4664-01-1
MDL-Nummer MFCD00013439
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3,4-dicarboximide
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Summenformel C10H11O4
Menge 100 g
Synonym 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid
InChI-Schlüssel FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC
IUPAC-Name 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
PubChem CID 138316
Formelmasse 148.12